Key Documents
411248
Sigma-Aldrich
5-(Dimethylaminomethyl)furfuryl alcohol hydrochloride
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.66
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
122-125 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].CN(C)Cc1ccc(CO)o1
InChI
1S/C8H13NO2.ClH/c1-9(2)5-7-3-4-8(6-10)11-7;/h3-4,10H,5-6H2,1-2H3;1H
UDLQUVLALYCAMJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-(Dimethylaminomethyl)furfuryl alcohol hydrochloride is a furan derivative. It has been investigated as corrosion inhibitor of mild steel in 1M HCl by using potentiodynamic polarization measurements.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
High Dimensional QSAR Study of Mild Steel Corrosion Inhibition in acidic medium by Furan Derivatives.
Al-Fakih AM, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 10, 3568-3583 (2015)