410926
Benzyl glycolate
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.527 (lit.)
P. eboll.
136 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,10H,6-7H2
VPYJBEIOKFRWQZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- poly[bis(ethyl glycolato)phosphazene]
- poly[bis(ethyl lactato)phosphazene]
- poly[bis(benzyl glycolato)phosphazene]
- poly[bis(benzyl lactato)phosphazene]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves