Documenti fondamentali
410608
Sigma-Aldrich
4-(Benzyloxy)pyridine N-oxide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
178-179 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[O-][n+]1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H11NO2/c14-13-8-6-12(7-9-13)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
SUSQPKJQYWTFPU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-(Benzyloxy)pyridine N-oxide is a 4-substituted pyridine-1-oxide.[1] It undergoes hydrogenation over palladium to afford pyridine.[1] It participates in the stereoselective synthesis of substituted pyridines, piperidines and piperazines.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hans Andersson et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(2), 337-346 (2010-11-16)
In this perspective we discuss the recent developments of stereoselective synthesis of substituted pyridines, piperidines, and piperazines from cheap and commercially readily available starting materials. Pyridine N-oxides and pyrazine N-oxides are reacted with alkyl, aryl, alkynyl and vinyl Grignard reagents
248. N-oxides and related compounds. Part X. The hydrogenation of some pyridine 1-oxides.
Katritzky AR and Monro AM.
Journal of the Chemical Society, 1263-1266 (1958)