Documenti fondamentali
410136
Sigma-Aldrich
Samarium(III) isopropoxide
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Samarium triisopropoxide, Tris(isopropoxy)samarium
About This Item
Formula condensata:
Sm[OCH(CH3)2]3
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
core: samarium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
CC(C)O[Sm](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Sm/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
HJCRVWSKQNDSPZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used with a dinucleating Schiff base ligand in a catalytic asymmetric nitro-Mannich reaction.[1]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
syn-Selective catalytic asymmetric nitro-Mannich reactions using a heterobimetallic Cu-Sm-Schiff base complex.
Shinya Handa et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(16), 4900-4901 (2007-03-31)