Documenti fondamentali
40980
Sigma-Aldrich
3,7-Dimethyl-1-octene
≥97.0% (GC)
Scegli un formato
1 ML
CHF 75.20
CHF 75.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 75.20
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CH2CH2CH(CH3)CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.27
Beilstein:
1719870
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 75.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.417
P. ebollizione
154-156 °C (lit.)
Densità
0.733 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)CCCC(C)C=C
InChI
1S/C10H20/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,9-10H,1,6-8H2,2-4H3
KSXTZYRIJKDCEA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
(R)-3,7-dimethyl-1-octene is an optically active alkyl-α-olefin. Its copolymerization with styrene, 1-vinylnaphthalene or 2-methylstyrene by Ziegler-Natta catalysts has been reported.[1] Preparation of copolymers of racemic and optically active 3,7-dimethyl-1-octene with ethylene in the presence of Ziegler-Natta isospecific catalysts have been studied.[2] Polymerization of (R,S)-3,7-dimethyl-1-octene in the presence of heterogeneous or homogeneous isotactic specific catalysts involves highly stereospecific insertion of (R,S)-3,7-dimethyl-1-octene into the metal-CH3 bond.[3]
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
13C-enriched end groups of poly (3, 7-dimethyl-1-octene) prepared in the presence of isotactic specific catalysts.
Longo P, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 18(6), 491-495 (1997)
Stereoselective copolymerization of racemic a-olefins with ethylene by isospecific Ziegler-Natta catalyst.
Ciardelli F, et al.
Marine Chemistry, 175(3), 923-933 (1974)
Optically active hydrocarbon polymers with aromatic side chains, 7. Synthesis and properties of copolymers of vinyl aromatic monomers with chiral α-olefins.
Carlini C and Chiellini E.
Marine Chemistry, 176(3), 519-535 (1975)