409057
Ruthenium(III) nitrosyl chloride hydrate
Sinonimo/i:
Ruthenium nitroso chloride
About This Item
Formula condensata:
Ru(NO)Cl3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.44 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: ruthenium
Punto di fusione
180 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.Cl[Ru](Cl)(Cl)N=O
InChI
1S/3ClH.NO.H2O.Ru/c;;;1-2;;/h3*1H;;1H2;/q;;;-1;;+4/p-3
GNLMLMMBIPQTRQ-UHFFFAOYSA-K
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?