Documenti fondamentali
408611
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OH
98%
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine, Fmoc-L-leucine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H23NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.41
Beilstein:
2178254
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −25°, c = 0.5 in DMF
Punto di fusione
152-156 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1
CBPJQFCAFFNICX-IBGZPJMESA-N
Azioni biochim/fisiol
PPARγ ligand that induces insulin sensitization, but not adipogenesis.
Altre note
This product has been replaced by 47633-ALDRICH | Fmoc-Leu-OH ≥97.0%
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6