Documenti fondamentali
408549
Sigma-Aldrich
Z-His-OH
99%
Sinonimo/i:
Nα-Carbobenzyloxy-L-histidine, Nα-Z-L-Histidine
Scegli un formato
5 G
CHF 132.00
CHF 132.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 132.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H15N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.29
Beilstein:
92342
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 132.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D −24°, c = 1% in 6 M HCl
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
168 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H15N3O4/c18-13(19)12(6-11-7-15-9-16-11)17-14(20)21-8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,7,9,12H,6,8H2,(H,15,16)(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m0/s1
WCOJOHPAKJFUDF-LBPRGKRZSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)