407550
Poly(propylene glycol) 4-nonylphenyl ether acrylate
average Mn ~419
Sinonimo/i:
Nonylphenol polypropylene glycol acrylate, Polypropylene glycol nonylphenyl ether acrylate
About This Item
Prodotti consigliati
PM
average Mn ~419
contiene
100 ppm MEHQ as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.49 (lit.)
Densità
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCc1ccc(OCCCOCCCOC(=O)C=C)cc1.CCCCCCCCCc2ccc(OCCCOCCCOCCCOC(=O)C=C)cc2
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)