Documenti fondamentali
406724
Sigma-Aldrich
Glycerol tris[poly(propylene glycol), amine terminated] ether
average Mn ~5,000
About This Item
Formula condensata:
[-CH(CH2-)2][[OCH2CH(CH3)]nNH2]3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
PM
average Mn ~5,000
Densità
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(N)CO.CC(O)CO.OCC(O)CO
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)