Documenti fondamentali
406066
Sigma-Aldrich
Bis(3,4-epoxycyclohexylmethyl) adipate
Sinonimo/i:
Di(3,4-epoxycyclohexylmethyl) adipate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H30O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.45
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
Densità
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(CCCCC(=O)OCC1CCC2OC2C1)OCC3CCC4OC4C3
InChI
1S/C20H30O6/c21-19(23-11-13-5-7-15-17(9-13)25-15)3-1-2-4-20(22)24-12-14-6-8-16-18(10-14)26-16/h13-18H,1-12H2
DJUWPHRCMMMSCV-UHFFFAOYSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)