405817
Methyl 5,5-dimethoxyvalerate
96%
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. eboll.
70-72 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(CCCC(=O)OC)OC
InChI
1S/C8H16O4/c1-10-7(9)5-4-6-8(11-2)12-3/h8H,4-6H2,1-3H3
YOFAONQHOIRLCQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter