Documenti
405337
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate hydrate
Sinonimo/i:
Lanthanum(III) triflate
About This Item
Formula condensata:
(CF3SO3)3La · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
586.11 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Composizione
Degree of hydration, 8-9
Impiego in reazioni chimiche
core: lanthanum
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
O.[La+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.La.H2O/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h3*(H,5,6,7);;1H2/q;;;+3;/p-3
CTIQOTSXSWQWHG-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Catalyst for synthesis of aziridine
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3