Documenti fondamentali
405299
Sigma-Aldrich
m-Tolylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4MgCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
0.956 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cc1cccc([Mg]Cl)c1
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-3,5-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
BVYCQPCLCZTSPD-UHFFFAOYSA-M
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-5.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-21 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)