Documenti fondamentali
405043
Sigma-Aldrich
Eptano
95%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.20
Beilstein:
1730763
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
95%
Temp. autoaccensione
433 °F
Limite di esplosione
7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
P. eboll.
98 °C (lit.)
98 °C
Punto di fusione
−91 °C (lit.)
Densità
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)