403334
Barium
pieces, 1 cm, 99% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99% trace metals basis
Forma fisica
pieces
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Resistività
50.0 μΩ-cm, 20°C
Impurezze
0.5% strontium
Dimensione particelle
1 cm
P. eboll.
1640 °C (lit.)
Punto di fusione
725 °C (lit.)
Densità
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ba]
InChI
1S/Ba
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of heterobimetallic alkaline earth complexes
Commonly used for medicinal purposes, particularly for visualization of the gastrointestinal tract
Reactant involved in:
- Interactions with fused quartz
- Aggregation of alginate-coated iron oxide nanoparticles
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges