Documenti
402311
Sigma-Aldrich
2-Amino-7-chloro-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H6ClN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1nc2Oc3ccc(Cl)cc3C(=O)c2cc1C#N
InChI
1S/C13H6ClN3O2/c14-7-1-2-10-8(4-7)11(18)9-3-6(5-15)12(16)17-13(9)19-10/h1-4H,(H2,16,17)
CRDSZSMHAAGKEY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Amino-7-chloro-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile is a halogenated heterocycle.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3