40216
Idrossido di potassio
semiconductor grade PURANAL™ (Honeywell 17851)
Sinonimo/i:
Soda caustica
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
semiconductor grade PURANAL™ (Honeywell 17851)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 719 °C)
Saggio
≥86%
Forma fisica
solid
CdA
specification on request
Punto di fusione
361 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 1120 g/L
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?