Documenti fondamentali
401811
Sigma-Aldrich
Sodium pentamethylcyclopentadienide solution
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
(Pentamethylcyclopentadienyl)sodium, Sodium pentamethylcyclopentadiene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.905 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC1=C(C)C(C)([Na])C(C)=C1C
InChI
1S/C10H15.Na/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h1-5H3;
NWRNNTRBUPLTKV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)