Documenti fondamentali
401706
Sigma-Aldrich
Tetraethylgermanium
99%
About This Item
Formula condensata:
Ge(C2H5)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.88
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. ebollizione
163-164 °C (lit.)
Densità
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[Ge](CC)(CC)CC
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)