Documenti fondamentali
164682
Sigma-Aldrich
Triethyloxonium hexafluorophosphate
contains diethyl ether as stabilizer
Sinonimo/i:
Meerwein′s salt, Triethyloxonium hexafluorophosphate(1-)
Scegli un formato
5 G
CHF 149.00
25 G
CHF 545.00
CHF 149.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 149.00
25 G
CHF 545.00
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)3OPF6
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.15
Beilstein:
4302183
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 149.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
contiene
diethyl ether as stabilizer
Punto di fusione
~145 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC[O+](CC)CC.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C6H15O.F6P/c1-4-7(5-2)6-3;1-7(2,3,4,5)6/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
JRHIFBONIQGZFC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant or reagent involved in:
  • Synthesis of ruthenium allenylidene complexes
  • Asymmetric Diels-Alder reactions
  • Chlorine scavenging
  • Synthesis of molecules for studies of wavelength tunability via cis-trans isomerization
  • Reactions with 2-mthylpyridine N-oxide
Catalyst activating agent for asymmetric imine aziridination via diazo ester activation
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)