Key Documents
400998
Sigma-Aldrich
Cerium(III) bromide
99%
Sinonimo/i:
Cerium tribromide, Cerous bromide
About This Item
Formula condensata:
CeBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.83
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Saggio
99%
Punto di fusione
730 °C (lit.)
730-732 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Ce](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ce/h3*1H;/q;;;+3/p-3
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)