Documenti fondamentali
400912
Sigma-Aldrich
Lithium tungstate
98%
Sinonimo/i:
Dilithium tetraoxotungstate, Lithium tungsten oxide
About This Item
Formula condensata:
Li2WO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.72
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: tungsten
reagent type: catalyst
Densità
3.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.4O.W/q2*+1;;;2*-1;
SCKKBXOJPMZVPF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Used for preparation of ceramics with ultra-low sintering temperatures
  • Catalyst for oxidative coupling reactions
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3