Documenti fondamentali
400270
Sigma-Aldrich
Lithium thiophenolate solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
Thiophenol lithium salt
Scegli un formato
100 ML
CHF 395.00
CHF 395.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 395.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5SLi
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.11
Beilstein:
3597301
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 395.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: lithium
Concentrazione
1.0 M in THF
P. ebollizione
67 °C
Densità
0.934 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Li].Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.Li/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
HPFQTCRYSOTMDJ-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications