40000
trans-1,4-Dimethylcyclohexane
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
trans-Hexahydro-p-xylene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.421
P. eboll.
117-119 °C
Solubilità
water: soluble
Densità
0.761 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@H]1CC[C@H](C)CC1
InChI
1S/C8H16/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-
QRMPKOFEUHIBNM-ZKCHVHJHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C - closed cup