Documenti
39978
Sigma-Aldrich
1-(Fmoc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-cyclovaline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.37
Beilstein:
8717513
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥95.0% (HPLC)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C1(CCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO4/c22-18(23)20(10-5-11-20)21-19(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17H,5,10-12H2,(H,21,24)(H,22,23)
QGLSMDZVGLRTKH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3