Documenti fondamentali
397288
Sigma-Aldrich
Aluminum tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
98%
Sinonimo/i:
Al(TMHD)3
About This Item
Formula condensata:
Al(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
576.78
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: aluminum
Punto di fusione
264-267 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Al](O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Al/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b2*8-7+;8-7-;
UREKUAIOJZNUGZ-GECNZSFWSA-K
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)