Documenti fondamentali
396591
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)phenylacetic acid
99%
Scegli un formato
1 G
CHF 53.30
CHF 53.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 53.30
About This Item
Formula condensata:
CH3SC6H4CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 53.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Punto di fusione
97-98 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
thioether
Stringa SMILE
CSc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
AHMLFHMRRBJCRM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
TiO2 photocatalytic one-electron oxidation of 4-(methylthio)phenylacetic acid has been reported by time-resolved diffuse reflectance spectroscopy.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Influences of adsorption on TiO2 photocatalytic one-electron oxidation of aromatic sulfides studied by time-resolved diffuse reflectance spectroscopy.
Tachikawa T, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 108(19), 5859-5866 (2004)