Documenti
396338
Sigma-Aldrich
Benzyl 2,2,2-trifluoroethyl sulfide
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2SCH2CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.23
Beilstein:
4245572
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.490 (lit.)
P. eboll.
45-46 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)CSCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9F3S/c10-9(11,12)7-13-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
ZDVBYNCJCIYCFO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Benzyl 2,2,2-trifluoroethyl sulfide is a sulphur containing organic building block. Various physical properties (density and refractive index) of benzyl 2,2,2-trifluoroethyl sulfide have been reported.
Applicazioni
Benzyl 2,2,2-trifluoroethyl sulfide may be used in the synthesis of 2,2,2-trifluoroethanesulfonic acid.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 234-234 (2015)
Synthesis of 2, 2, 2-trifluoroethanesulfonic acid.
Bunyagidj C, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46(16), 3335-3336 (1981)