Documenti fondamentali
394807
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-N-[(R)-α-methylbenzyl]acetamide
99%
About This Item
Formula condensata:
CF3CONHCH(CH3)C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D +137°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
94-96 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H](NC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10F3NO/c1-7(8-5-3-2-4-6-8)14-9(15)10(11,12)13/h2-7H,1H3,(H,14,15)/t7-/m1/s1
ZJFCMJDNHPXGBY-SSDOTTSWSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)