393223
1,2-Bis(3-indenyl)ethane
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
121-125 °C (lit.)
Stringa SMILE
C(CC1=CCc2ccccc12)C3=CCc4ccccc34
InChI
1S/C20H18/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18/h1-8,11-12H,9-10,13-14H2
CQAQBIQKEFJNRZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3