Documenti fondamentali
392944
Sigma-Aldrich
Allyl chloroacetate
98%
Sinonimo/i:
Chloroacetic acid allyl ester
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CO2CH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.56
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
164 °C/265 mmHg (lit.)
Densità
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-2-3-8-5(7)4-6/h2H,1,3-4H2
VMBJJCDVORDOCF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
61 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)