Documenti fondamentali
392200
Sigma-Aldrich
1,1′-Diethyl-4,4′-dicarbocyanine iodide
Dye content 90 %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H27IN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
506.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
solid
Composizione
Dye content, 90%
Punto di fusione
158 °C (dec.) (lit.)
λmax
814 nm
Stringa SMILE
[I-].CCN1C=C\C(=C/C=C/C=C/c2cc[n+](CC)c3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C27H27N2.HI/c1-3-28-20-18-22(24-14-8-10-16-26(24)28)12-6-5-7-13-23-19-21-29(4-2)27-17-11-9-15-25(23)27;/h5-21H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
XDGZLJIBGBJNTI-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.