391042
(Chloromethyl)triethoxysilane
96%
Sinonimo/i:
(Chloromethyl)triethoxysilane
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.41 (lit.)
P. eboll.
173-176 °C (lit.)
Densità
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](CCl)(OCC)OCC
InChI
1S/C7H17ClO3Si/c1-4-9-12(7-8,10-5-2)11-6-3/h4-7H2,1-3H3
ZDOBWJOCPDIBRZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?