390011
Potassium hexafluoronickelate(IV)
99%
Sinonimo/i:
Potassium nickel(IV) fluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: nickel
Stringa SMILE
[K+].[K+].F[Ni--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2K.Ni/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
DNNIPLGVOQXCHW-UHFFFAOYSA-H
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges