Documenti
388092
Sigma-Aldrich
Luperox® 101, 2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexane
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexane
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3COOC(CH3)2CH2-]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Grado
technical grade
Saggio
90%
Forma fisica
liquid
Composizione
active oxygen content, >10 wt. %
t1/2
10 hr(108 °C)
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. eboll.
55-57 °C/7 mmHg (lit.)
Densità
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OOC(C)(C)CCC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C16H34O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h11-12H2,1-10H3
DMWVYCCGCQPJEA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Initiates degradation of polypropylene, monomer scavenger in styrene polymerization. Free radical polymerization initiator.
Caratteristiche e vantaggi
Used to control melt index in polypropylene processing.
Note legali
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Muta. 2 - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup