Documenti fondamentali
387991
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl chloride-co-vinyl acetate-co-maleic acid)
average Mn ~22,000
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(Cl)]x[CH2CH(O2CCH3)]y[CH(CO2H)CH(CO2H)]Z
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
PM
average Mn ~22,000
Viscosità intrinseca
0.50(lit.)
Numero di acido
10 mg KOH/g
Temp. transizione
Tg 74 °C
Densità
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC=C.CC(=O)OC=C.OC(=O)\C=C\C(O)=O
Attenzione
May contain vinyl chloride, an OSHA carcinogen. See 29 CFR part 1910
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)