Documenti fondamentali
386359
Sigma-Aldrich
Methyl diphenylacetate
99%
Scegli un formato
10 G
CHF 102.00
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 102.00
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2CHCO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
59-62 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phenyl
Stringa SMILE
COC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c1-17-15(16)14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14H,1H3
AORIUCNKPVHMTN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)