Documenti fondamentali
383295
Barium ferrite
−325 mesh, 98%
Sinonimo/i:
Barium ferrite
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Dimensione particelle
−325 mesh
Stringa SMILE
O=[Ba].O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/Ba.12Fe.19O
AJCDFVKYMIUXCR-UHFFFAOYSA-N
Specificità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?