Documenti fondamentali
38263
Sigma-Aldrich
21-(Boc-amino)-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid
purum, ≥97.0% (H-NMR)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H39NO10
Numero CAS:
Peso molecolare:
453.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (H-NMR)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Gruppo funzionale
Boc
amine
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C20H39NO10/c1-20(2,3)31-19(24)21-5-7-26-9-11-28-13-15-30-17-16-29-14-12-27-10-8-25-6-4-18(22)23/h4-17H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)
FTTYOIHYERRXQB-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.