Key Documents
381845
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-nitrobenzoic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(NO2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
180-181 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(ccc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4BrNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
UVFWYVCDRKRAJH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Bromo-5-nitrobenzoic acid may be used in the preparation of 2-bromo-5-nitrobenzophenone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
292. The rearrangement of o-hydroxysulphones. Part V.
Galbraith F and Smiles S.
Journal of the Chemical Society, 1234-1238 (1935)