Documenti fondamentali
381314
Sigma-Aldrich
N-Boc-D-glucosamine
97%
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-glucosamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.29
Beilstein:
3555040
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +64°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
194 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C11H21NO7/c1-11(2,3)19-10(17)12-6-8(15)7(14)5(4-13)18-9(6)16/h5-9,13-16H,4H2,1-3H3,(H,12,17)/t5-,6-,7-,8-,9?/m1/s1
CQWFSMWAGKKQJB-VARJHODCSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)