380415
Trimethyl(phenoxy)silane
97%
Sinonimo/i:
Phenoxy(trimethyl)silane, Phenyl trimethylsilyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Densità
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)Oc1ccccc1
InChI
1S/C9H14OSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
OJAJJFGMKAZGRZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup