Documenti fondamentali
144819
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
99%
Sinonimo/i:
1-Cyclohexenyloxytrimethylsilane, Cyclohexanone enol trimethylsilyl ether
Scegli un formato
5 G
CHF 113.00
CHF 113.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 113.00
About This Item
Formula condensata:
C6H9OSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.32
Beilstein:
1859394
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 113.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. ebollizione
64-65 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OC1=CCCCC1
InChI
1S/C9H18OSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h7H,4-6,8H2,1-3H3
SBEMOANGDSSPJY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene undergoes Michael addition reaction with methyl vinyl ketone in the presence of dibutyltin bis(triflate)[1].
Applicazioni
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene was used in one-pot synthesis of Δ1,9- octalone[1]. It is intermediate to many complex compounds including natural products.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organotin triflate as practical catalyst for Michael addition of enol silyl ethers.
Sato T, et al.
Tetrahedron, 47(47), 9773-9782 (1991)