379220
(−)-Ambroxide
99%
Sinonimo/i:
1,5,5,9-Tetramethyl-13-oxatricyclo[8.3.0.04,9]tridecane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D −29°, c = 1 in toluene
Punto di fusione
74-76 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)OCC[C@H]23
InChI
1S/C16H28O/c1-14(2)8-5-9-15(3)12(14)6-10-16(4)13(15)7-11-17-16/h12-13H,5-11H2,1-4H3/t12-,13+,15-,16+/m0/s1
YPZUZOLGGMJZJO-LQKXBSAESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- To prepare (+)-sclareolide through C−H oxidation strategy.
- As a substrate in C(sp3)-H alkylation/arylation studies of ethers.
- As a substrate in the study of ethereal hydrocarbon hydroperoxidation using singlet O2.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?