Documenti fondamentali
379182
Sigma-Aldrich
m-Carborane
98%
Sinonimo/i:
1,7-Dicarbadodecaborane(12)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H12B10
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
B1BBBBC2BC(BBB1)B2
InChI
1S/C2H12B10/c3-1-4-2(3)6-8-10-12-11-9-7-5-1/h1-12H
VNANXKFVYVNBPL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)