Documenti fondamentali
376507
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,1,2-Triphenyl-1,2-ethanediol 2-acetate
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2CH(C6H5)C(C6H5)2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +212°, c = 1 in pyridine
Punto di fusione
237-240 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
CC(=O)O[C@H](c1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H20O3/c1-17(23)25-21(18-11-5-2-6-12-18)22(24,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21,24H,1H3/t21-/m1/s1
GXLZCXZLVDUDHP-OAQYLSRUSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)