Documenti fondamentali
375411
Sigma-Aldrich
3-solfobenzoato sodico
97%
Sinonimo/i:
Acido 3-carbossi-benzenesolfonico, Acido 3-solfobenzoico
Scegli un formato
100 G
CHF 61.50
CHF 61.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 61.50
About This Item
Formula condensata:
NaO3SC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.17
Beilstein:
5675222
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 61.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
[Na+].OC(=O)c1cccc(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H6O5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
KQHKITXZJDOIOD-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Il 3-solfobenzoato sodico è il sale sodico dell′acido 3-solfobenzoico. È stato proposto l′impiego del metodo all′equilibrio per la valutazione della solubilità delle sue miscele binarie di solventi a temperature elevate.[1]
Applicazioni
Il 3-solfobenzoato sodico è adatto all′uso nella preparazione di complessi di {[Ce(3-SBH)(H2O)4]2CB6}·4NO3 e {[Nd(3-SBH)(H2O)4]2CB6}·4NO3 [SBH=acido solfobenzoico, CB6=cucurbit[6]urile].[2] Può essere impiegato nella preparazione di 4,4′-(etene-1,2-diil)dipiridinio bis(3-carbossibenzene-solfonato).[3]
Il 3-solfobenzoato sodico è stato utilizzato nella sintesi del liquido ionico 1-esil-3-propionitrile-imidazolo solfobenzoato (SBA).[4]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Equilibrium solubility of sodium 3-sulfobenzoate in binary (sodium chloride+ water),(sodium sulfate+ water), and (ethanol+ water) solvent mixtures at temperatures from (278.15 to 323.15) K.
Li R, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 79, 8-11 (2014)
Densities, viscosities, and refractive indices of 1-hexyl-3-propanenitrile imidazolium ionic liquids incorporated with sulfonate-based anions.
Ziyada AK, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 56(5), 2343-2348 (2011)
Jing Wu et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 70(Pt 11), o1170-o1170 (2014-12-09)
In the title mol-ecular salt, C12H12N2 (2+)·2C7H5O5S(-), the complete dication is generated by crystallographic inversion symmetry. In the anion, the sulfonic acid group is deprotonated and the dihedral angle between the planes of the carb-oxy-lic acid group and the benzene
Lanthanide Ion Complexes with 2-, 3-, or 4-Sulfobenzoate and Cucurbit [6] uril.
Thue'ry P.
Crystal Growth & Design, 12(3), 1632-1640 (2012)