374423
3-Trimethylsiloxy-1-propyne
98%
Sinonimo/i:
(Propargyloxy)trimethylsilane, O-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol, Trimethyl(2-propynyloxy)silane, Trimethyl(propargyloxy)silane
About This Item
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
P. eboll.
52 °C/85 mmHg (lit.)
Densità
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OCC#C
InChI
1S/C6H12OSi/c1-5-6-7-8(2,3)4/h1H,6H2,2-4H3
ZZRPJWCNCLSOLR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C - closed cup