372293
Benzo-18-crown-6
98%
Sinonimo/i:
18-Benzo-6-crown ether, 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-Decahydro-1,4,7,10,13,16-benzohexaoxacyclooctadecin, 2,3-Benzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadeca-2-ene, Benzo18C6, Monobenzo-18-crown-6
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
42-45 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1COCCOCCOc2ccccc2OCCOCCO1
InChI
1S/C16H24O6/c1-2-4-16-15(3-1)21-13-11-19-9-7-17-5-6-18-8-10-20-12-14-22-16/h1-4H,5-14H2
DSFHXKRFDFROER-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup